Cobalt(II)chlorid Hexahydrat zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cobaltdichlorid Hexahydrat
ACRO192092500EA 169 EUR
ACRO192092500 ACRO192091000 ACRO192090010
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat zur Analyse
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237,93 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to purple Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)