Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98-102%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltdichlorid Hexahydrat
31277-100GEA
248.08
EUR
31277-100G
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98-102%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel:
CoCl₂·6H₂O Molecular Weight: 237,93 g/mol Siedepunkt: Decomposes on heating Schmelzpunkt: 86 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149652 CAS-Nummer: 7791-13-1 ADR: 9,III Merck Index: 13,02462 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.002 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.05 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.005 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.01 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |