Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens nickelfrei
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltdichlorid Hexahydrat
22896.184EA
173
EUR
22896.184
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens nickelfrei
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel:
CoCl₂·6H₂O Molecular Weight: 237,93 g/mol Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 56 °C Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149652 CAS-Nummer: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02462 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 20 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 10 ppm |
Na (Sodium) | Max. 100 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 20 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |