Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisendichlorid Tetrahydrat
, Eisenchlorür
0125.0250EA
49.41
EUR
0125.0250
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel:
FeCl₂·4H₂O Molecular Weight: 198,81 g/mol Schmelzpunkt: 677 °C Dichte: 1,926 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149709 CAS-Nummer: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99.0 % |
Appearance of solution | passes test |
Arsenic (As) | max. 0.001 % |
Copper (Cu) | max. 0.005 % |
Zinc (Zn) | max. 0.005 % |
Insoluble Matter | max. 0.01 % |
Phosphate (PO4) | max. 0.001 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.01 % |