Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisendichlorid Tetrahydrat
, Eisenchlorür
KRAF15244.3600EA
0
EUR
KRAF15244.3600
KRAF15244.5600
KRAF15244.1600
KRAF15244.0600
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, reinst
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel:
FeCl₂·4H₂O Molecular Weight: 198,81 g/mol Schmelzpunkt: 677 °C Dichte: 1,926 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149709 CAS-Nummer: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...