Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cobaltdinitrat HexahydratCobaltnitrat Hexahydrat
10694.09EA 123 EUR
10694.09
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 291,03 g/mol
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Dichte: 1,87
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2444