Cobalt(II)nitrat Hexahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse (max. 0,001% Ni), Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cobaltdinitrat HexahydratCobaltnitrat Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02554.0250EA 519 EUR
1.02554.0250 1.02554.9999 1.02554.0050
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse (max. 0,001% Ni), Supelco®
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 291,03 g/mol
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02469
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2170 g/l (100 °C)
Melting Point 57 °C
Molar Mass 291.04 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 1.87 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material