Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99-102%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens nickelfrei
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltdinitrat Hexahydrat
, Cobaltnitrat Hexahydrat
22913.297EA
0
EUR
22913.297
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99-102%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens nickelfrei
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel:
Co(NO₃)₂·6H₂O Molecular Weight: 291,03 g/mol Schmelzpunkt: 57 °C Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149647 CAS-Nummer: 10026-22-9 EINECS: 233-402-1 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,02469 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99 - 102 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 0.05 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 100 ppm |