Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥98% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Cobaltdinitrat HexahydratCobaltnitrat Hexahydrat
239267-500GEA 362.34 EUR
239267-500G 239267-100G
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥98% ACS, Fluka™
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 291,03 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 55-56 °C
Dichte: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02469
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.15 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %