Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Eisenvitriol
0387-1KGEA 152 EUR
0387-1KG 0387-500G
Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥99% ACS
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 278,02 g/mol
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium < 0,005%
Chloride ≤ 0,001%
Copper ≤ 0,005%
Ferric Iron ≤ 0,1%
Insolubles ≤ 0,01%
Magnesium ≤ 0,002%
Manganese ≤ 0,05%
Phosphate ≤ 0,001%
Potassium ≤ 0,002%
Purity ≥ 99%
Sodium ≤ 0,02%
Zinc ≤ 0,005%