Eisen(II)sulfat Heptahydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Eisenvitriol
0126.0500EA 37.86 EUR
0126.0500
Eisen(II)sulfat Heptahydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 278,02 g/mol
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications
Assay (by KMnO4 titrn.) min. 99.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Copper (Cu) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.002 %
Magnesium (Mg) max. 0.002 %
Manganese (Mn) max. 0.05 %
Sodium (Na) max. 0.02 %
Zinc (Zn) max. 0.005 %
Ferric ion (Fe³+) max. 0.1 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %