Konstantklimaschränke, mit ICH-konformer Beleuchtung, KBF P und mit Lichtdosissteuerung, Serie KBF LQC
Lieferant: Binder
BIND9020-0328EA 21306 EUR
BIND9020-0328 BIND9020-0334 BIND9020-0332 BIND9020-0330
Konstantklimaschränke, mit ICH-konformer Beleuchtung, KBF P und mit Lichtdosissteuerung, Serie KBF LQC
Prüfkammern Klimakammern
Die Konstantklimaschränke der Serie KBF P mit ICH-konformer UV/Vis-Beleuchtung und der Serie KBF LQC mit Lichtdosissteuerung gewährleisten mit einem einzigartigen Lichtkonzept eine homogene Lichtverteilung. Die Lichtkassetten sind variabel positionierbar und können entnommen werden. Die Geräte verfügen über einen Innenkessel aus Edelstahl, ein automatisches Wasser- und Abwassermanagement und eine Durchführung mit Silikonstopfen (Ø 30 mm) auf der linken Seite. Die Geräte führen einen Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse durch.
  • Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • Intuitiver Touchscreen-Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
  • Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
  • APT.line™ Vorwärmekammertechnologie gewährleistet eine gleichmäßige Luftzirkulation, auch bei voller Beladung
  • Homogene Klimabedingungen im gesamtem Nutzraum
Serie KBF P - mit ICH-konformer Beleuchtung, die Komplettlösung für Photostabilitätstests.
Serie KBF LQC - mit ICH-konformer Beleuchtung und Light Quantum Control (LQC), Modelle mit exakter Lichtmessung als Erweiterung für Photostabilitätstests. Die Serie KBF LQC bietet eine unabhängige Lichtdosissteuerung von UV-A und sichtbarem Licht durch sphärische Kugelsensoren, die eine homogener Lichtverteilung gewährleistet. Das Feuchtesystem der Schränke arbeitet mit einem kapazitiven Feuchtesensor und einer Dampfdruckbefeuchtung, die schnelle Reaktionszeiten mitbringt.
Alle Modelle haben eine dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG); die Tür ist zum Schutz gegen Betauung beheizt. Durch die spezielle TIMELESS-Beschichtung wird Glaskorrosion vermieden. Die Geräte sind mit 4 Rollen ausgestattet, zwei mit Feststellbremse. Die über den internen Datenlogger gemessenen Werte sind im offenen Format über USB auslesbar.
Werden mit zwei Einschüben aus Edelstahl (das größere Modell 720 mit drei Einschüben) und Ethernet-Schnittstelle für Kommunikationssoftware (APT-COM™ DataControl System-Software ist optional) geliefert. RS 422 Schnittstelle ist optional erhältlich. Kalibrierung und Validierung sind möglich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Avantor-Niederlassung.
Lieferumfang: Werden mit zwei Einschüben aus Edelstahl (das größere Modell 720 mit drei Einschüben) und Ethernet-Schnittstelle für Kommunikationssoftware (APT-COM™ DataControl System-Software ist optional) geliefert. RS 422 Schnittstelle ist optional erhältlich. Kalibrierung und Validierung sind möglich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Avantor-Niederlassung.