L(+)-Glutamin, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Q
, Levoglutamid
, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid
, (S)-(+)-Glutamin
, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid
, Gln
, L(+)-Glutaminsäure-5-amid
, H-Gln-OH
, (S)-(+)-Glutaminsäure-5-amid
24378.187EA
102
EUR
24378.187
L(+)-Glutamin, TECHNICAL
L(+)-Glutamin
Formel:
C₅H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 146,15 g/mol Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 185…186 °C Dichte: 1,5326 g/cm³ (130 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008044 CAS-Nummer: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Index: 13,04484 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |