(S)-(+)-Arginin Hydrochlorid ≥99% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
L(+)-Arginin Hydrochlorid
, (S)-(+)-Arginin Hydrochlorid
, L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid
, H-L-Arg-OH.HCl
, (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid
, H-Arg-OH.HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16001.0100EA
55.1
EUR
8.16001.0100
8.16001.9999
(S)-(+)-Arginin Hydrochlorid ≥99% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L-Arginin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₅ClN₄O₂ Molecular Weight: 210,66 g/mol Schmelzpunkt: 218 °C Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064550 CAS-Nummer: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Merck Index: 13,00785 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (argentometric) | ≥ 99.0 % |
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l) | +21.5 - +23.0 ° |
Identity (IR) | passes test |