L(+)-Natriumlactat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure Natriumsalz(S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure NatriumsalzL(+)-Milchsäure Natriumsalz
A1004.0100EA 252 EUR
A1004.0100 A1004.0050
L(+)-Natriumlactat
L(+)-Natriumlactat
Formel: C₃H₅NaO₃
Molecular Weight: 112,06 g/mol
MDL: MFCD00066576
CAS-Nummer: 867-56-1
EINECS: 212-762-3