L(+)-Natriumlactat
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure Natriumsalz(S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure NatriumsalzL(+)-Milchsäure Natriumsalz
MOLE25860279-25GEA 232 EUR
MOLE25860279-25G
L(+)-Natriumlactat
L(+)-Natriumlactat
Formel: C₃H₅NaO₃
Molecular Weight: 112,06 g/mol
MDL: MFCD00066576
CAS-Nummer: 867-56-1
EINECS: 212-762-3