L(+)-Asparaginsäure ≥98%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: L(+)-2-Amino-1,4-butandisäureD(S)-(+)-AsparaginsäureH-Asp-OH(S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäureAsp
0192-500GEA 220 EUR
0192-500G 0192-5KG
L(+)-Asparaginsäure ≥98%, hochrein
L(+)-Asparaginsäure
Nicht tierische Aminosäure. Polar. Sauer.
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,1 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 251 °C
Dichte: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Trocknungsverlust < = 0,2%
Reinheit >= 98%