L(+)-Asparaginsäure
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: L(+)-2-Amino-1,4-butandisäureD(S)-(+)-AsparaginsäureH-Asp-OH(S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäureAsp
A1701.1000EA 95.8 EUR
A1701.1000
L(+)-Asparaginsäure
L(+)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,1 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 251 °C
Dichte: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845