L(+)-Glutaminsäure 98,5-100,5% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
(S)-(+)-Glutaminsäure
, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure
, L(+)-α-Aminoglutarsäure
, H-Glu-OH
, L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure
, L(+)-2-Aminoglutarsäure
, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure
, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure
, (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure
, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure
20350.232EA
107
EUR
20350.232
L(+)-Glutaminsäure 98,5-100,5% Ph. Eur.
L(+)-Glutaminsäure
Formel:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Molecular Weight: 147,13 g/mol Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 160 °C Dichte: 1,538 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002634 CAS-Nummer: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Merck Index: 13,04482 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) | 98.5 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification B | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Spec. opt. rotation (calc. on dried) | 30.5 - 32.5 ° |
Ninhydrin-positive substances | Passes test |
Cl (Chloride) | Max. 200 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 300 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 200 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.5 % |
Sulphated ash | Max. 0.1 % |
Residual solvents | Passes test |
Lösungsmittel-Rückstände | Entspricht |