L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat

Lieferant: KRAEMER & MARTIN GMBH

Synonyme: L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat

KRAE900268.9025EA 0 EUR
KRAE900268.9025
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Molecular Weight: 282,22 g/mol
Schmelzpunkt: 70…80 °C
Dichte: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/18/2299818.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR