D(-)-Mannitol ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: D(-)-Mannit(2R,3R,4R,5R)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol
33342.36EA 71.1 EUR
33342.36 33342.A4
D(-)-Mannitol ACS
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molecular Weight: 182,17 g/mol
Siedepunkt: 290…295 °C (3,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Dichte: 1,489
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 14,5745
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg