D(-)-Mannitol ≥97,0%, weißes Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
D(-)-Mannit
, (2R,3R,4R,5R)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol
A14030.0IEA
273
EUR
A14030.0I
A14030.30
A14030.0B
D(-)-Mannitol ≥97,0%, weißes Pulver
D(-)-Mannitol
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Molecular Weight: 182,17 g/mol Siedepunkt: 290…295 °C (3,5 mmHg) Schmelzpunkt: 165…167 °C Dichte: 1,489 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064287 CAS-Nummer: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Merck Index: 14,5745 |