D(-)-Mannitol analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
D(-)-Mannit
, (2R,3R,4R,5R)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol
25314.264EA
70.5
EUR
25314.264
D(-)-Mannitol analytisches Reagens
D(-)-Mannitol
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Molecular Weight: 182,17 g/mol Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa) Schmelzpunkt: 164…169 °C Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064287 CAS-Nummer: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Merck Index: 13,05769 |
Spezifikation Testergebnisse
Reducing sugars | Passes test |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Melting point | 164 - 169 °C |
Specific optical rotation (8 %; borate) | 23 - 24 ° |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Loss on drying (100°C) | Max. 0.3 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |