L(+)-Isoleucin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(2S,3S)-(+)-2-Amino-3-methylpentansäure
, (2S,3S)-(+)-α-Amino-β-methylvaleriansäure
, (2S,3S)-(+)-Isoleucin
MOLE15495360-100GEA
68.7
EUR
MOLE15495360-100G
L(+)-Isoleucin
L(+)-Isoleucin
Formel:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Molecular Weight: 131,17 g/mol Schmelzpunkt: 279…280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064222 CAS-Nummer: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Merck Index: 13,05198 |