D(-)-Leucin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
H-D-Leu-OH
, (R)-(-)-Leucin
, (R)-(-)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure
, (R)-(-)-2-Amino-4-methylpentansäure
A14842.06EA
49
EUR
A14842.06
ABCRAB117224.0025
A14842.14
D(-)-Leucin ≥99%
D(-)-Leucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131,17 g/mol Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063088 CAS-Nummer: 328-38-1 EINECS: 206-327-7 |