L(+)-Valin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: (S)-(+)-Valin(S)-(+)-2-Amino-3-methylbutansäureH-Val-OH(S)-(+)-2-Aminoisovaleriansäure
A1637.1000EA 268 EUR
A1637.1000
L(+)-Valin
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064220
CAS-Nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458