L(+)-Histidin, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
(S)-(+)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäure
, His
, L-3-Imidazol-4-ylalanin
, (2S)-(+)-Histidin
, H
, (S)-(+)-Histidin
, H-His-OH
24581.134EA
90.2
EUR
24581.134
L(+)-Histidin, TECHNICAL
L(+)-Histidin
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155,16 g/mol Schmelzpunkt: 272…273 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064315 CAS-Nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |