L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäureHisL-3-Imidazol-4-ylalanin(2S)-(+)-HistidinH(S)-(+)-HistidinH-His-OH
SIAL53319-100GEA 224 EUR
SIAL53319-100G SIAL53319-25G
L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histidin
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molecular Weight: 155,16 g/mol
Schmelzpunkt: 272…273 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064315
CAS-Nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg