D-Glucono-1,5-lacton 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Dextronsäure-1,5-lacton, D-Gluconsäure-1,5-lacton, D-Glucono-δ-lacton, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-δ-lacton, GDL, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-1,5-lacton, Dextronsäure-δ-lacton, Dextronsäurelacton, D-Gluconsäure-δ-lacton, D-Gluconsäurelacton
271050010
271052500
271050051
ACRO271050010EA
128
EUR
ACRO271050010
ACRO271052500
ACRO271050051
D-Glucono-1,5-lacton 99%
D-Glucono-1,5-lacton
Formel:
C₆H₁₀O₆ Molecular Weight: 178,14 g/mol Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 151…155 °C (Zersetzung) Dichte: 0,6 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006647 CAS-Nummer: 90-80-2 EINECS: 202-016-5 Merck Index: 13,04470 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 158 °C (Dec) |
Ash | ≤0.1 % |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Reducing substances | ≤0.5 % |