D-Glucono-1,5-lacton ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Dextronsäure-1,5-lacton, D-Gluconsäure-1,5-lacton, D-Glucono-δ-lacton, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-δ-lacton, GDL, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-1,5-lacton, Dextronsäure-δ-lacton, Dextronsäurelacton, D-Gluconsäure-δ-lacton, D-Gluconsäurelacton
A13105.0E
A13105.30
A13105.36
A13105.0EEA
154
EUR
A13105.0E
A13105.30
A13105.36
D-Glucono-1,5-lacton ≥99%
D-Glucono-1,5-lacton
Purity: 99%
CAS No.: 90-80-2
Molecular Formula: C6H10O6
Formula Weight: 178.14
Melting Point: 154-159° dec.
Beilstein Reference: 83286
Merck Reference: 14,4457
Optical Rotation: +65° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00006647
Formel:
C₆H₁₀O₆ Molecular Weight: 178,14 g/mol Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 154…159 °C (Zers.) Dichte: 1,61 g/cm³ (–5 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006647 CAS-Nummer: 90-80-2 EINECS: 202-016-5 Merck Index: 14,4457 |