Linolsäure ≥99%, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: cis,cis-9,12-Octadecadiensäure9Z,12Z-Octadecadiensäure
0660-10GEA 220 EUR
0660-10G
Linolsäure ≥99%, ultrarein
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Molecular Weight: 280,45 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Reinheit ≥ 99 %