Kaliumsorbat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyme: trans,trans-2,4-Hexadiensäure KaliumsalzKalium SorbicumKalium-(E,E)-2,4-hexadienoatSorbinsäure Kaliumsalz
EHERC16972000EA 32 EUR
EHERC16972000
Kaliumsorbat
Kaliumsorbat
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016546
CAS-Nummer: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/23/2297123.jpg