Bromethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SIAL124052-1LEA 92.2 EUR
SIAL124052-1L SIAL124052-250ML
Bromethan, Sigma-Aldrich®
Bromethan
Formel: BrH₂CCH₃
Molecular Weight: 108,97 g/mol
Siedepunkt: 38,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –118 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000232
CAS-Nummer: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03807

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR