6-Brom-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Brom-6-hydroxyhexanHexamethylenbromhydrin
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL186481-5GEA 125 EUR
SIAL186481-5G
6-Brom-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
6-Brom-1-hexanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Molecular Weight: 181,07 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3838 g/cm³ (24 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002983
CAS-Nummer: 4286-55-9