Propylenoxid 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-Methyloxiran(±)-Propenoxid(±)-Propylenoxid
ACRO149620025EA 90.6 EUR
ACRO149620025 ACRO149620010
Propylenoxid 99%, rein
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 34,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: –37 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005126
CAS-Nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 %