Propylenoxid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Methyloxiran
30765.L7EA
208
EUR
30765.L7
30765.AE
30765.K2
Propylenoxid ≥99%
Propylenoxid
Formel:
C₃H₆O Molecular Weight: 58,08 g/mol Siedepunkt: 34…35 °C Schmelzpunkt: –112 °C Dichte: 0,83 Flammpunkt: –37 °C (–35 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005126 CAS-Nummer: 75-56-9 EINECS: 200-879-2 UN: 1280 ADR: 3,I Merck Index: 14,7856 |