Propylenoxid

Lieferant: Serva
Gefahr

Synonyme: (±)-Methyloxiran(±)-Propenoxid(±)-Propylenoxid

SERA33715.03EA 0 EUR
SERA33715.03
Propylenoxid
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 34,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –37 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005126
CAS-Nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR