1-Chlorbutan ≥99,8%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butylchlorid
34958-2LEA
265.19
EUR
34958-2L
1-Chlorbutan ≥99,8%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
1-Chlorbutan
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Formel:
CH₃(CH₂)₃Cl Molecular Weight: 92,57 g/mol Siedepunkt: 78,8 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: -123 °C Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 10,1 %(V) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001009 CAS-Nummer: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 13,01559 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | min. 99.8 % |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as HCl) | Max. 0.001 % |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0.0002 % |
Transmittance at 230 nm | Min. 65 % |
Transmittance at 240 nm | Min. 95 % |
Transmittance from 250 nm | Min. 98 % |