Dichlormethan

Lieferant: KRAEMER & MARTIN GMBH
Achtung

Synonyme: MethylenchloridChlormethylen

KRAE11-015.5000EA 46 EUR
KRAE11-015.5000
Dichlormethan
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR