Dichlorfluormethan

Lieferant: ABCR GMBH

Synonyme: HCFC-21

ABCRAB103279.0100EA 0 EUR
ABCRAB103279.0100
Dichlorfluormethan
Dichlorfluormethan
Formel: CHCl₂F
Molecular Weight: 102,92 g/mol
Siedepunkt: 9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –135 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 75-43-4
EINECS: 200-869-8
UN: 1029
ADR: 2,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR