Ethylmethylketon analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
MEK
, Ethylmethylketon
, EK 500 Additiv
, 2-Butanon
, Methylethylketon
, Ethyl-methylketon
, Methyl-ethylketon
442339.EA
176
EUR
442339.
Ethylmethylketon analytischer Standard, Supelco®
Ethylmethylketon
Formel:
C₂H₅COCH₃ Molecular Weight: 72,11 g/mol Siedepunkt: 79,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –86 °C Dichte: 0,8054 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00011648 CAS-Nummer: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Merck Index: 12,06149 |