Aceton ≥99,9%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83960.320EA 84.5 EUR
83960.320 83960.400
Aceton ≥99,9%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand (100 °C) Max. 0,0005 %
Organische Rückstand (als Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/ml
Halogen-Rückstände (als Lindan) (GC/ECD) Max. 5 ng/l
Wasser Max. 0,3 %