N,N-Dimethylacetamid 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäuredimethylamid
ACRO181070010EA 52.2 EUR
ACRO181070010 ACRO181070025 ACRO181070050 ACRO181070250
N,N-Dimethylacetamid 99+%, reinst
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Molecular Weight: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.1 %