N,N-Dimethylacetamid ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Essigsäuredimethylamid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83636.350EA 454 EUR
83636.350
N,N-Dimethylacetamid ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Molecular Weight: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,50 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
Wasser Max. 500 ppm
UV Durchlässigkeit (270 nm) Min. 10,0 %
UV Durchlässigkeit (290 nm) Min. 98,0 %
UV Durchlässigkeit (310 nm) Min. 89,00 %
UV Durchlässigkeit (320 nm) Min. 94,0 %
UV Durchlässigkeit (400 nm) Min. 98,0 %