N,N-Dimethylformamid, getrocknet (max. 0,015% H₂O) ≥99,9% zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: AmeisensäuredimethylamidN,N-DimethylmethansäureamidDMF
83691.320EA 68.2 EUR
83691.320
N,N-Dimethylformamid, getrocknet (max. 0,015% H₂O) ≥99,9% zur Synthese
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Molecular Weight: 73,09 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60,5 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57,5 °C (DIN 51755) (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,90 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Dimethylamin Max. 10 ppm
Verdampfungsrückstand Max. 10 ppm
Wasser Max. 150 ppm