N,N-Dimethylformamid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: AmeisensäuredimethylamidN,N-DimethylmethansäureamidDMF
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
72438-5ML-FEA 185 EUR
72438-5ML-F
N,N-Dimethylformamid, Supelco®
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Molecular Weight: 73,09 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57,5 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/31/26836731.jpg