Diethylcarbonat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kohlensäurediethylester
ACRO114225000EA
43.6
EUR
ACRO114225000
ACRO114220025
ACRO114220100
ACRO114220010
ACRO114221000
Diethylcarbonat 99%
Diethylcarbonat
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,13 g/mol Siedepunkt: 126…128 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –43 °C Dichte: 0,975 g/cm³ Flammpunkt: 33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009107 CAS-Nummer: 105-58-8 EINECS: 203-311-1 UN: 2366 ADR: 3,III Merck Index: 13,03815 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3830 to 1.3860 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Approx. 0.01 % Citric acid |
Relative density | (20/4°C) 1.026 to 1.036 |
Acid value | ≤5 mg KOH/g |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...