Diethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kohlensäurediethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL517135-100MLEA
44.9
EUR
SIAL517135-100ML
SIAL517135-1L
Diethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Diethylcarbonat
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,13 g/mol Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –43 °C Dichte: 0,9751 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009107 CAS-Nummer: 105-58-8 EINECS: 203-311-1 UN: 2366 ADR: 3,III Merck Index: 13,03815 |