Dibutylsebacat ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sebacinsäuredibutylester
, 1,10-Decandisäuredibutylester
A18231.36EA
110
EUR
A18231.36
A18231.22
Dibutylsebacat ≥90%
Dibutylsebacat
Formel:
C₁₈H₃₄O₄ Molecular Weight: 314,47 g/mol Siedepunkt: 344…345 °C Schmelzpunkt: –11 °C Dichte: 0,94 Flammpunkt: 178 °C (352 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00027218 CAS-Nummer: 109-43-3 EINECS: 203-672-5 |