Dibutylsebacat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
Sebacinsäuredibutylester
, 1,10-Decandisäuredibutylester
PROOMM0925.00EA
1279
EUR
PROOMM0925.00
Dibutylsebacat
Dibutylsebacat
Formel:
C₁₈H₃₄O₄ Molecular Weight: 314,47 g/mol Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –11 °C Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00027218 CAS-Nummer: 109-43-3 EINECS: 203-672-5 |